Learn More
Descrizione
ATP13A1 Polyclonal antibody specifically detects ATP13A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigene | ATP13A1 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias gene | ATP13A, ATPase type 13A, ATPase type 13A1, cation transporting ATPase, CGI-152, DKFZp761L1623, EC 3.6.3, EC 3.6.3.-, EC 3.6.3.12, FLJ31858, FLJ41786, FLJ43873, KIAA1825FLJ90317, probable cation-transporting ATPase 13A1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 880-960 of human ATP13A1 (NP_065143.2). ALLANAPERVVERRRRPRDSPTLSNSGIRATSRTAKQRSGLPPSEEQPTSQRDRLSQVLRDLEDESTPIVKLGDASIAAPF |
| Metodo di purificazione | Affinity purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?