missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ATP Synthase O Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA559548

Artikelnummer. 15757401

  • 672.00 CHF / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: LEEATLSELK TVLKSFLSQG QVLKLEAKTD PSILGGMIVR IGEKYVDMSV KTKIQKLGRA MREIV Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 78%, Rat - 77%.

The protein encoded by this gene is a component of the F-type ATPase found in the mitochondrial matrix. F-type ATPases are composed of a catalytic core and a membrane proton channel. The encoded protein appears to be part of the connector linking these two components and may be involved in transmission of conformational changes or proton conductance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

ATP Synthase O
Polyclonal
Unconjugated
ATP5PO
ATP synthase peripheral stalk subunit OSCP; ATP synthase subunit O, mitochondrial; ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit; ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit (oligomycin sensitivity conferring protein); ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, O subunit; DNA segment, Chr 12, Wayne State University 28, expressed; ATP5O; ATP5PO; ATPO; D12Wsu28e; HMC08D05; human ATP synthase OSCP subunit; oligomycin sensitivity conferral protein; oligomycin sensitivity conferral protein oscp-like protein; oligomycin sensitivity conferring protein; OSCP; Sperm flagella protein 4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
539
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P48047
ATP5PO
Recombinant protein corresponding to Human ATP Synthase O. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95885).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt