Learn More
Melford ATP
Beschreibung
Ein essentielles Nukleotidtriphosphat mit vielfältigen Funktionen im Energiestoffwechsel, der Signaltransduktion und dem Nukleinsäurestoffwechsel.
Ein essentielles Nukleotidtriphosphat mit vielfältigen Funktionen im Energiestoffwechsel, der Signaltransduktion und dem Nukleinsäurestoffwechsel.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C10H14N5Na2O13P3-3H2O |
| CAS | 51963-61-2 |