Learn More
Thermo Scientific Chemicals Atorvastatin-Calcium-Trihydrat
Artikelnummer. 16574284 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16574284 5 g 5 Gramm
16564284 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574284 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00 CHF
    342.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 37.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 344423-98-9 | C66H74CaF2N4O13 | 1209.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344423-98-9
Summenformel C66H74CaF2N4O13
Molekulargewicht (g/mol) 1209.41
InChI-Schlüssel SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
IUPAC-Name Calcium bis((3R,5R)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-3-Phenyl-4-(Phenylcarbamoyl)-5-(Propan-2-yl)-1H-Pyrrol-1-yl]-3,5-Dihydroxyheptanoat) Trihydrat
SMILES O.O.O.[Ca++].CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1.CC(C)C1=C(C(=O)NC2=CC=CC=C2)C(=C(N1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atorvastatin calcium trihydrate
Schmelzpunkt 156.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Formelmasse 604.69