missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atorvastatin Acetonide, TRC

Artikelnummer. 30003867
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30003867 25 mg 25 Milligramm
17929684 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003867 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79169025MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 581772-29-4
Summenformel C36 H39 F N2 O5
Molekulargewicht (g/mol) 598.7
Synonym 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-, (4R,6R)-, (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid, 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid, Atorvastatin acetonide, Lipitor acetonide
IUPAC-Name 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetic acid
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)O)OC(C)(C)O5

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Atorvastatin Acetonide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C36H39FN2O5/c1-23(2)33-32(35(42)38-27-13-9-6-10-14-27)31(24-11-7-5-8-12-24)34(25-15-17-26(37)18-16-25)39(33)20-19-28-21-29(22-30(40)41)44-36(3,4)43-28/h5-18,23,28-29H,19-22H2,1-4H3,(H,38,42)(H,40,41)/t28-,29-/m1/s1
Formelmasse 598.2843
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.