Learn More
Atorvastatin-Acetonid, Mikromol™
Artikelnummer. 17907424
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17907424 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17907424 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0400.410025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Atorvastatin-Acetonid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atorvastatin Acetonide
CAS 581772-29-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Atorvastatin Acetonide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C36 H39 F N2 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
InChI-Formel InChI=1S/C36H39FN2O5/c1-23(2)33-32(35(42)38-27-13-9-6-10-14-27)31(24-11-7-5-8-12-24)34(25-15-17-26(37)18-16-25)39(33)20-19-28-21-29(22-30(40)41)44-36(3,4)43-28/h5-18,23,28-29H,19-22H2,1-4H3,(H,38,42)(H,40,41)/t28-,29-/m1/s1
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)O)OC(C)(C)O5
IUPAC-Name 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 598.7
Menge 25 mg
Formelmasse 598.2843 g/mol