Learn More
uvex Athletic Lite Assembly Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
Description
- Außenmaterial aus Polyamid und Elasthan
- Matte, offenporige und besonders abriebfeste Mikroschaumbeschichtung
- Gute Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Perfekte Passform durch die Slim Fit-Form und Elastan im Futter
- Hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung – reduziert die Schweißbildung im Sicherheitshandschuh
- Sicherheitshandschuh mit Strickbündchen
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN 388 (4 1 3 1 X) |
| Coating Material | Nitrilschaum |
| Farbe | Blau, Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Elastan, Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 6 |
| Norm EN 388 | 4132X |
| Show More |