Learn More
uvex Athletic All-Round Assembly Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
10 Paare
Description
- Die schlanke Passform sorgt für ein gutes Tastempfinden bei der Montage kleinerer Werkstücke
- Die NBR-Schaumstoffbeschichtung ist abriebfest und verbessert die Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen
- Die schmutzabweisende Außenseite ist ideal für mechanische Arbeiten
- Zertifiziert nach OEKO-TEX™ Standard 100
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | NBR-Schaumstoff |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Elastan, Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 6 |
| Show More |