Learn More
uvex Athletischer Universal-Montagehandschuhe
Artikelnummer. 17240341 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17240341 9 10 Paare
17210341 6 10 Paare
17220341 7 10 Paare
17230341 8 10 Paare
17250341 10 10 Paare
17737559 11 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17240341 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6002809
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leichte, schmutzabweisende Handschuhe aus einem Polyamid-Elasthan-Gemisch mit einer NBR-Schaumstoffbeschichtung für verbesserte Griffigkeit.
  • Die schlanke Passform sorgt für ein gutes Tastempfinden bei der Montage kleinerer Werkstücke
  • Die NBR-Schaumstoffbeschichtung ist abriebfest und verbessert die Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Umgebungen
  • Das schmutzabweisende Gehäuse eignet sich ideal für mechanische Aufgaben.
  • Zertifiziert durch OEKO-TEX™ Standard 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Anwendungen Industrie
Coating Material NBR-Schaumstoff
Farbe Grau, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material Elastan, Polyamid
Produkttyp Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Größe 9
Norm EN 388 4122X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Montage, Verpackung, Präzisionsarbeit und Transport
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Athletischer Universal-Handschuh