Learn More
ATG13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen ATG13
Konzentration 0.2 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838324
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18258-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828324
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
18258-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Autophagy, the process of bulk degradation of cellular proteins through an autophagosomic-lysosomal pathway is important for normal growth control and may be defective in tumor cells. It is involved in the preservation of cellular nutrients under starvation conditions as well as the normal turnover of cytosolic components. This process is negatively regulated by TOR (Target of rapamycin) through phosphorylation of autophagy protein ATG1. ATG13 forms a complex with ULK1 and ULK2, the mammalian homologs of ATG1, and with FIP200. This complex is a target of TOR phosphorylation under normal conditions; inhibition of TOR by rapamycin or leucine deprivation leads to dephosphorylation of ATG13, ULK1 and ULK2, which then leads to autophagy. Knockdown of ATG13 inhibits autophagosome formation.
Spezifikation
Spezifikation
ATG13
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
O75143, Q91YI1
362164, 51897, 9776
ATG13 Fusion Protein Ag13090
Primary
-20°C
ATG13
0.2 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATG13, Autophagy related protein 13, KIAA0652
Atg13
IgG
Antigen Affinity Chromatography