Learn More
Atenolol, Lipomed
Artikelnummer. 30460585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460585 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460585 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMATN1853FB50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Atenolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atenolol
CAS 29122-68-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Atenolol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H22 N2 O3
Synonym Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, Acetamide, 2-[p-[2-hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]phenyl]- (8 CI), (RS)-Atenolol, Alinor, Altol, Anselol, Antipressan, Apo-Atenolol, Atcardil, AteHexal, Atecard, Atelol, Aten, Atenblock, Atendol, Atenet, Ateni, Atenil, Ateno, Atenol, Atenolol, Atereal, Aterol, Atolmin, B-Vasc, Betablok, Betacard, Blokium, Catenol, Coratol, Corotenol, Cuxanorm, DL-Atenolol, Duraatenolol, Evitocor, Farnormin, Felo-Bits, Hipres, Hypoten, ICI 66082, Ibinolo, Internolol, Lo-ten, Lotenal, Myocord, Normalol, Normiten, Noten, Novaten, Oraday, Premorine, Prenolol, Prenormine, Seles, Seles Beta, Selobloc, Serten, Stermin, Telol, Tenidon, Teno-basan, Tenoblock, Tenolin, Tenolol, Tenoprin, Tenordin, Tenormin, Tenormine, Tensig, Tensimin, Ternomin, Tredol, Uniloc, Urosin, Vascoten, Vericordin, Wesipin, Xaten, dl-Atenolol, (+/-)-Atenolol
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1
IUPAC-Name 2-[4-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]phenyl]acetamid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 266.34
Menge 50 mg
Formelmasse 266,163 g/mol