Learn More
Applied Biosystems™ ATC Full-skirted Adaptor
Artikelnummer. 30182280 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 adaptor
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30182280 1 adaptor 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30182280 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A33045
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This full-skirted adaptor comes factory-installed on the 96-well Automated Thermal Cycler (ATC).
This full-skirted adaptor comes factory-installed on the 96-well Automated Thermal Cycler (ATC). It ensures that uniform pressure is applied by the heated lid onto the plate, and also ensures that the plate is ejected smoothly without sticking. This adaptor is only for use with 96-well fully skirted plates.
Dieser Adapter für Platten mit Vollrand wird werkseitig auf dem 96-Well Automatisierten Thermocycler (ATC) installiert. Dieser sorgt für gleichmäßigen Druck durch den beheizten Deckel auf die Platte und auch dafür, dass die Platte ohne Festkleben sanft ausgeworfen wird. Dieser Adapter ist nur für die Verwendung mit 96-Well-Platten mit Vollbrand vorgesehen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatisierter Thermocycler (ATC)
Produkttyp ATC-Vollrandplatten-Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Endpunkt-PCR
Menge 1 adaptor