Learn More
ATAGO™ ATAGO™ PR-32α digitales Brix-Refraktometer
Für Brixwerte geringer Konzentration bei Fruchtsäften, anderen Lebensmittel- und Getränkeprodukten sowie Chemikalien und industriellen Flüssigkeiten. Das ATAGO™ PR-32α Digitale Brix-Refraktometer ist ein verbessertes Modell des PR-32 mit verbesserter Messgenauigkeit dank der Entwicklung neuer Technologien.
Marke: ATAGO™ 3405
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Gerät wurde entwickelt, um Brix-Werte niedriger Konzentration von Fruchtsäften, anderen Lebensmittel- und Getränkeprodukten sowie Chemikalien und industriellen Flüssigkeiten wie Schneidöl, Reinigungsflüssigkeit und Frostschutzmittel abzudecken
- Programmiert mit der Anwenderskalierungsfunktion, mit der Anwender den Koeffizienten in die Formel [Konzentration = Brix x Koeffizient] eingeben können, um die Konzentration der verschiedenen Probentypen anzuzeigen
Spezifikation
Refraktometer | |
PR-32α | |
Min.-Indikation 0.1 % | |
5 bis 40 °C |
0.0 to 32.0 Brix | |
± 0.1 % | |
Brix | |
5 bis 40 °C |