Learn More
ATAGO™ ATAGO™ Palette digitales Refraktometer: PR-101α
Verbesserte Messgenauigkeit mit der “External-Light-Interference” (ELI)-Technologie. Das ATAGO™ Palette Digitalrefraktometer, PR-101α ist ideal für die Messung von Brix-Werten für Fruchtsaft, Lebensmittel und Getränke sowie Chemikalien und industrielle Lösungen wie Schneidöl, Reinigungsflüssigkeit und Frostschutzmittel.
Marke: ATAGO™ 3442
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ausgestattet mit der neuen Technologie “External-Light-Interference” (ELI), die einfach und zuverlässig präzise Messungen ermöglicht
- Programmiert mit einer benutzerdefinierten Funktion, die es dem Anwender ermöglicht, den Koeffizienten in die Formel einzugeben, um die Konzentrationen gemäß den einzelnen Probentypen anzuzeigen
- Verbesserte Genauigkeit auf ±0.1 %
- Mit Temperaturanzeigefunktion
- Mit ATC
- Kompakt und einfach zu transportieren
- Gemäß IP64 staubdicht und spritzwasserfest
- Große, leicht ablesbare LCD-Anzeige
- Kalibrierung mit Wasser
- Akkubetrieb
- Skala: Brix
- Messbereich: 0.0 bis 45.0 % Brix
- Auflösung: 0.1 % Brix
- Messgenauigkeit: ±0.1 % Brix
- Temperaturkompensationsbereich 5° bis 40 °C (automatischer Temperaturausgleich)
- Stromversorgung: 006 P Trockenbatterie (9 V)
- Abmessungen: 17 x 9 x 4 cm
- Gewicht: 300 g
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
Refraktometer | |
PR-101α | |
Nur Wasser | |
Digital | |
3 s | |
IP64 wasserdicht | |
300 g | |
4 cm | |
17 cm | |
5°bis 40 °C | |
006 P Trockenbatterie (9 V) |
0,0 bis 45,0 Brix | |
0,1 ml oder mehr | |
±0,1% Brix | |
Brix | |
Messung der Brix-Werte von Fruchtsäften, Nahrungsmitteln und Getränken sowie industriellen Lösungen wie Schneidölen, Reinigungsflüssigkeiten und Frostschutz | |
0.6 lb | |
1.6 Zoll | |
6.7 Zoll | |
5°bis 40 °C | |
5°bis 40 °C |