Learn More
ATAGO™ REFRAKTOMETER PAL-39S
Das ATAGO™ Digitale Taschenrefraktometer PAL-39S misst Wasserstoffperoxid (W/W) in Anteilen von 0.0 bis 50.0%.
Marke: ATAGO™ 4439
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Genauigkeit: ± 0.6
- Wasserdicht
Spezifikation
Refraktometer | |
Gehäuse PAL-39S | |
±0,6 | |
Wasserstoffperoxid (w/w) | |
IP65 Staubdicht und geschützt vor Wasserstrahlern | |
10°bis 40 °C | |
10°bis 35 °C | |
2x AAA-Batterien |
0,0 bis 50,0 % Wasserstoffperoxid (w/w) | |
0.3 ml | |
0,20% | |
3 s | |
100 g | |
± 1 °C | |
0.1 °C |