Learn More
ATAGO™ REFRAKTOMETER PAL-10S
ATAGO™ Digitales Handrefraktometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Urin im Bereich von 1.000-1.060: PAL-10S liefert eine Messzeit von 3 Sekunden.
Marke: ATAGO™ 4410
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Genauigkeit: Urin S.G. Skala ±0.001.Spezifikation
Refraktometer | |
Gehäuse PAL-10S | |
Urin S. G. Skala ±0.001 | |
Spezifisches Gewicht von Urin | |
IP65 Staubdicht und geschützt vor Wasserstrahlern | |
10°bis 40 °C | |
2x AAA-Batterien |
1,000 bis 1,060 urinspezifische Schwerkraft | |
0.3 ml | |
0,001 | |
3 s | |
100 g | |
10°bis 35 °C |