Learn More
ATAGO™ Digitales Honig Handrefraktometer PAL22S, 12.0 bis 30.0% Honig Feuchte, Aufl.: 0.1%
Misst auf einfache Weise den Wassergehalt von Honig in % und zeigt Messwerte digital an. Das ATAGO Pal-22 S digitale Taschenrefraktometer ist bequem, einfach zu bedienen, leicht und kompakt.
Marke: ATAGO™ 4422
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Messungen können überall vorgenommen werden
Bestellinformation
Tragetasche (PAL-CASE) ist nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Refraktometer | |
Gehäuse PAL-22S | |
0,10% | |
10°bis 40 °C |
12.0 bis 30.0 % | |
±0,2 % | |
Honigfeuchte |