Learn More
Abnova™ ASTN2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Artikelnummer. 16114526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16114526 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16114526 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. H00023245T01.100uL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Human overexpression lysate
Spezifikation
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung ASTN2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC029272
Molekulargewicht Theoretical M.W. 49.6kDa
Plasmid pCMV-ASTN2 full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-ASTN2 antibody (Mfr. No. H00023245-B01) by Western Blot.
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.