Learn More
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
The ASTM Specific Gravity hydrometer is manufactured to the specifications of the American Society for Testing and Materials.
Marke:  VEE GEE 67119H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806593
  • 42.80 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Approx. Length: 330 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spezifikation
Spezifikation
Specific Gravity Hydrometer
0.0005
ASTM Specific Gravity Hydrometer, ASTM 119H, 1.400 to 1.450
1.400 to 1.450
119H
33 cm
Glas
15.5°C (60°F)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer > ASTM Number: 119H