Learn More
ASTM Methode D5191 Dampfdruck - 51,1 kPa (7,41 psi), Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319101
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 10 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319101 10 x 10 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319101 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09010493
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,3-Dimethylbutane
CAS 79-29-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,3-Dimethylbutane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H14
Konzentration 100 %
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Butane, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethylbutane, 1,1,2,2-Tetramethylethane, Biisopropyl, Diisopropyl, NSC 24837
InChI-Formel InChI=1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
SMILES CC(C)C(C)C
IUPAC-Name 2,3-Dimethylbutan
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
Menge 10 x 10 mL
Formelmasse 86,1096 g/mol