Learn More
ASTM Methode D4815 Ventilsteuerzeiten Gemisch, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| CAS | 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 96-37-7, 110-54-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diisopropyl ether 10 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 10 wt%∣Methyl tert-butyl ether 10 wt%∣n-Hexane 59.8 wt%∣Methylcyclopentane 100000 mg/kg |