Learn More
ASTM Methode D1319 Aromaten und Olefine nach FIA-Verfahren Gemisch 20 % LV Toluol und 5 % LV 1-Hexen in Isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320558
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
16oz
Packungsgröße:
16 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320558 16oz 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320558 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000379IO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene
CAS 592-41-6, 540-84-1, 108-88-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Isooktan
Menge 16oz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Hexene 5 wt%∣Toluene 20 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 75 wt%