Learn More
ASTM D8399 Pestizidmischung 3 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azadirachtin A∣Benzovindiflupyr∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Deltamethrin∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Fludioxonil∣Fluopyram∣Mevinphos∣Permethrin |
| CAS | 11141-17-6, 1072957-71-1, 210880-92-5, 736994-63-1, 52918-63-5, 72490-01-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Azadirachtin A∣Benzovindiflupyr∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Deltamethrin∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Fludioxonil∣Fluopyram∣Mevinphos∣Permethrin |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Azadirachtin A 100 μg/mL∣Benzovindiflupyr 100 μg/mL∣Clothianidin 100 μg/mL∣Cyantraniliprole 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fenpyroximate (E/Z Mix) 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Fluopyram 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL |