Learn More
ASTM D4294, Schwefelgruppe C in Diesel: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g, VHG™
Beschreibung
ASTM D4294, Schwefelgehalt C in Dieselkraftstoff: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfur |
| CAS | 7704-34-9 |
| Verfahren | XRF/UVF |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sulfur |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| InChI-Formel | InChI=1S/S |
| SMILES | [S] |
| IUPAC-Name | Schwefel |
| Mehr anzeigen |