Learn More
Saint-Gobain AstiPure™ Bördelwerkzeug der Serie MF1
26.75 CHF - 112.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bördelwerkzeug |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Enthält | Mutter |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11974109
|
Saint-Gobain
MF11013 |
Für Schläuche mit 10 x 13mm Durchmesser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11974129
|
Saint-Gobain
MF10810 |
Für Schläuche mit 8 x 10mm Durchmesser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
Bördelwerkzeug | |
ISO 9001 | |
Je 1 | |
Mutter |