Learn More
, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10666374 1 g 1 Gramm
10682862 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10666374 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 328610010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 472-61-7 | C40H52O4 | 596.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 472-61-7
Summenformel C40H52O4
Molekulargewicht (g/mol) 596.85
MDL-Nummer MFCD00672621
InChI-Schlüssel MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
Synonym astaxanthine, all-trans-astaxanthin, astaxanthin, ovoester, carophyll pink, lucantin pink, bioastin, 3s,3's-astaxanthin, natupink, trans-astaxanthin
PubChem CID 5281224
ChEBI CHEBI:40968
IUPAC-Name (6S)-6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-trimethyl-3-oxocyclohex-1-en-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen-1-yl]-2,4,4-trimethylcyclohex-2-en-1-one
SMILES C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Astaxanthin
Farbe Violett
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Menge 1 g
Formelmasse 596.86
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Powder