Learn More
MP Biomedicals ASSURE HEV IgM Schnelltest (CE)
Artikelnummer. 17362070 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Hepatitis-E-Virus
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten
17362070 Hepatitis-E-Virus
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17362070 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 43160020
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein IgM-Schnelltest nutzt einen Festphasen-Immunochromatographie-Assay zum Nachweis des Hepatitis-E-Virus.
  • Alle Antikörper der IgM-Klasse können, sofern sie in der Testprobe vorhanden sind, durch auf der Membran immobilisierte Anti-Human-IgM-Antikörper eingefangen werden.
  • Das Vorhandensein von HEV-spezifischen IgM-Antikörpern kann differenziell durch ein im Gerät immobilisiertes, mit kolloidalem Gold markiertes HEV-Antigen nachgewiesen werden und ist nach dem Test als rosa/violette Linien sichtbar.
  • Zusätzlich wurden immobilisierte Kaninchen-IgG-Antikörper, die mit kolloidalem Gold markierte Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper erkennen können, als Kontrolle für die ordnungsgemäße Funktion der Reagenzien verwendet.
  • Nutzungshinweis: Nur für den Verkauf außerhalb der USA.
Spezifikation
Nachweisbare Analyten Hepatitis-E-Virus
Typ IgM-Schnelltest
Form Kunststoff