Learn More
MP Biomedicals ASSURE H. pylori Schnelltest (CE)
Artikelnummer. 31605227 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
H. pylori IgG
Packungsgröße:
20 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Packungsgröße
31605227 H. pylori IgG 20 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31605227 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 43490020
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Immunochromatographisches Testgerät zur schnellen Erkennung von IgG-Antikörpern gegen Helicobacter pylori in menschlichem Serum, Plasma oder Vollblut
  • Der MP Diagnostics ASSURE H. pylori Schnelltest ist ein immunochromatographisches Testgerät zur schnellen Erkennung von IgG-Antikörpern gegen Helicobacter pylori in menschlichem Serum, Plasma oder Vollblut.
  • Es handelt sich um einen klinischen Diagnosetest zur Feststellung einer Infektion mit H. pylori bei Patienten mit Magen-Darm-Erkrankungen.
  • Darüber hinaus ist das Vorhandensein von Antikörpern gegen einen rekombinanten aktuellen Infektionsmarker (CIM) ein Indiz für eine aktuelle Infektion.
  • Nutzungshinweis: Nur für den Verkauf außerhalb der USA.
Spezifikation
CE-Zeichen CE-IVD
Nachweisbare Analyten H. pylori IgG
Typ H. pylori Schnelltest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rapid Test Kits
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.