Learn More
Standard zur Instrumentenüberprüfung 10 für ICP, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11961626 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11961626 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11961626 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CALMIX10100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.25 CHF
    241.64 CHF / 125 Milliliter
    Sparen 162.61 CHF
    40% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
K500μg/ml
Al50μg/ml
Ba50μg/ml
Cd50μg/ml
Cu50μg/ml
Mn50μg/ml
Zn50 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Standard für Geräteprüfung 10
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7446-07-3, 7440-09-7, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-66-6
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 97.92, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Kalium (500 mg/l), Aluminium (50 mg/l), Barium (50 mg/l)
Summenformel O2Te
MDL-Nummer MFCD00011263
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES O=[Te]=O
Element Kalium, Al, Ba
IUPAC-Name (oxo-λ 4-Tellanyliden)oxidan
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Menge 125 ml
Güte Assurance
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Instrument Check Standard 10
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch