Learn More
Cytiva Einheit
Kabel- und Schüssel-Baugruppen für den Frac30
137.00 CHF - 409.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung |
---|---|
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15269784
|
Cytiva
29024065 |
Kabelbaugruppe |
409.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15259784
|
Cytiva
29024045 |
Schalenmontage |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Baugruppen für den Frac30 Fraktionssammler für den Einsatz im AKTA Start automatisierten Proteinaufreinigungssystem.Spezifikation
Proteinaufreinigung | |
Je 1 |