Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Stutzenflasche, Bodentubus mit NS, komplett mit NS-Hahn und NS-Stopfen
Ansaugflasche, komplett mit NS-Hahn und Glasstopfen.
Marke: DWK Life Sciences 247025401
Additional Details : Gewicht : 6.00000kg
Beschreibung
Absaugflaschen, komplett mit NS-Hahn aus Glas. In Übereinstimmung mit ISO 4796 verfügen diese Absauger über einen Normschliff-Hals und einen Glasstopfen.- Die Dosierung von Flüssigkeiten ist über einen Ablauf möglich
- Mit Stopfenbett und Olive
- Bodentubus mit Normschliff
- Hals mit Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
107 mm | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Normschliff, Unterteil 19/26 | |
Autoklavierbar |
1000 mL | |
Lagerung und Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien | |
10 St./Packung |