Learn More
Asparaginsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17949024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17949024 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17949024 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0567.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Asparaginsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid
CAS 56-84-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Aspartic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H7 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Aspartic Acid, L-Aspartic acid, Aspartic acid, L-, (+)-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553, Alanine Impurity A, Asparagine Monohydrate Impurity A, Asparagine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Aminobutanidsäure
Molekulargewicht (g/mol) 133.1
Menge 500 mg
Formelmasse 133,0375 g/mol