Learn More
Asparaginsäure (Asparaginsäure), LoGiCal
Artikelnummer. 30459691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459691 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459691 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0567.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Asparaginsäure (Asparaginsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Aspartic acid
CAS 56-84-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Aspartic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H7 N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Aspartic Acid, L-Aspartic acid, Aspartic acid, L-, (+)-Aspartic acid, (S)-2-Aminobutanedioic acid, (S)-Aminobutanedioic acid, (S)-Aspartic acid, Asparagic acid, Asparaginic acid, Aspartic acid, Butanedioic acid, amino-, (S)-, H-Asp-OH, L-(+)-Aspartic acid, L-Aminosuccinic acid, L-Asparagic acid, L-Asparaginic acid, NSC 3973, NSC 79553, Alanine Impurity A, Asparagine Monohydrate Impurity A, Asparagine Impurity A
InChI-Formel InChI=1 S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2 S)-2-Aminobutandisäure
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 133.1
Menge 10 mg
Formelmasse 133,0375 g/mol