Learn More
Aspartam 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314513
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314513 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314513 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10304940ME1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aspartame
CAS 22839-47-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aspartame
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H18 N2 O5
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Aspartame, Aspartylphenylalanine methyl ester, Canderel, Dipeptide sweetener, E 951, Equal, Finn, L-Aspartame, L-Aspartyl-L-3-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, L-Aspartyl-L-phenylalanyl methyl ester, Methyl aspartylphenylalanate, NutraSweet, Pal Sweet, Palsweet Diet, Sweet dipeptide, Zero-Cal, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 2-methyl ester, N-L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine 1-methyl ester, 3-Amino-N-(alpha-carboxyphenethyl)succinamic acid N-methyl ester stereoisomer, L-alpha-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Aspartame, alpha-L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, alpha-Sweet
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O
IUPAC-Name (3S)-3-Amino-4-[[(2S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-4-oxo-buttersäure
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 294.3
Menge 1 mL
Formelmasse 294,1216 g/mol