Learn More
Fisherbrand™ Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen, Gütegrad 14, langsam filtrierend
Für feine Präzipitate wie Bleidioxid, Calciumfluorid.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724203
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Filterpapier mit engen Poren
  • Aus 100 % Baumwoll-Linter-Faser
  • Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
  • Aschegehalt von 0.007 %
  • Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: 0.007%
100 % Fasern aus Baumwoll-Linters
3 bis 5 μm
Für feine Ausfällungen wie Bleidioxid, Kalziumfluorid, Nickelsulfid, Zinksulfid, Dioxid und Bleimolybdat
100/Pckg.
Aschefreies Filterpapier für qualitative Analysen
Neutrale Scheibe
3 bis 5 μm
100 s
14
0.15 mm
110 mm