Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 13, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Für feine Präzipitate wie Magnesium-Ammonium-Phosphat und Kalziumoxalat.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Filterpapier mit mittleren Poren Aus 100 % Baumwoll-Linter-Faser
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Aschegehalt von 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Aschegehalt: 0.007% | |
100 % Fasern aus Baumwoll-Linters | |
5 to 8 μm | |
For fine precipitates such as Magnesium Ammonium Phosphate, Calcium Oxalate, Magnesium Ammonium Arsenate, coarser forms of Barium Sulphate | |
100/Pckg. | |
Aschefreies Filterpapier für qualitative Analysen |
Neutrale Scheibe | |
5 to 8 μm | |
50 sec. | |
13 | |
0.16 mm | |
185 mm |