Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 13, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Für feine Präzipitate wie Magnesium-Ammonium-Phosphat und Kalziumoxalat.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.02400kg
Beschreibung
- Filterpapier mit mittelgroßen Poren Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter-Fasern
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Der Aschegehalt beträgt 0,007 %
- Anwendungen: Chemische, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Aschegehalt: 0,007% | |
Linter aus 100 % Baumwolle | |
5 bis 8 μm | |
Für feine Präzipitate wie Magnesiumammoniumphosphat, Calciumoxalat, Magnesiumammoniumarsenat, gröbere Formen von Bariumsulfat | |
100/Packung | |
Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen |
Flache Scheibe | |
5 bis 8 μm | |
50 s | |
13 | |
0,16 mm | |
55 mm |