Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 13, mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
Für feine Präzipitate wie Magnesium-Ammonium-Phosphat und Kalziumoxalat.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.12150kg
Beschreibung
- Filterpapier mit mittleren Poren Aus 100 % Baumwoll-Linter-Faser
- Für eine hohe Reinheit mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt
- Aschegehalt von 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrien und Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Aschegehalt: 0.007% | |
Linter aus 100 % Baumwolle | |
5 bis 8 μm | |
Für feine Niederschläge wie Magnesium-Ammonium-Phosphat, Calciumoxalat, Magnesium-Ammonium-Arsenat, gröberem Bariumsulfat | |
100/Pckg. | |
Aschefreies Filterpapier für quantitative Analysen |
Flache Scheibe | |
5 bis 8 μm | |
50 Sekunden | |
13 | |
0,16 mm | |
125 mm |