Learn More
Fisherbrand™ Aschefreies, gehärtetes Filterpapier der Klasse 51 für qualitative Analysen
Für quantitative Analysen.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.42660kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11750205
  • 60.05 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schlichte Scheibe, nassfestes Filterpapier ohne Asche
  • Aus 100 % Baumwoll-Linter-Fasern
  • Papier wurde mit Säure ausgewaschen
  • Mit demineralisiertem Wasser endgereinigt
  • Aschegehalt: 0.007 %
Anwendungen:
  • Für die Analyse von säurehaltigen Lösungen und Druckfiltration
  • Lebensmittelindustrie
  • Getränkeindustrie
  • Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Aschegehalt: <0,008 %
Baumwolllinter
12 bis 15 μm
Analyse saurer Lösungen und zur Hochdruckfiltration
100/Packung
240 mm
Flache Scheibe
12 bis 15 μm
10 Sekunden
51
0,18 mm