Learn More
Fisherbrand™ Aschefreies, gehärtetes Filterpapier der Klasse 51 für qualitative Analysen
Für quantitative Analysen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Schlichte Scheibe, nassfestes Filterpapier ohne Asche
- Aus 100 % Baumwoll-Linter-Fasern
- Papier wurde mit Säure ausgewaschen
- Mit demineralisiertem Wasser endgereinigt
- Aschegehalt: 0.007 %
Anwendungen:
- Für die Analyse von säurehaltigen Lösungen und Druckfiltration
- Lebensmittelindustrie
- Getränkeindustrie
- Atmosphärenanalyse
Spezifikation
Ash Content: <0.008% | |
Cotton Linters | |
12 to 15 μm | |
Acid solutions analysis and for filtration under high pressure | |
100 Pack | |
42.5 mm |
Neutrale Scheibe | |
12 to 15 μm | |
10 sec. | |
51 | |
0.18 mm |