Learn More
Invitrogen™ ASHG/Fetuin A Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHAHSG
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human ASHG/ Fetuin A ELISA quantitates Hu ASHG in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ASHG. Principle of the method The Human ASHG solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Alpha2-HS Glykoprotein (AHSG) ist ein Glykoprotein im Serum und wird von Hepatozyten synthetisiert. Das AHSG-Molekül besteht aus zwei Polypeptidketten, die beide aus einem Proprotein gespalten werden, das von einer einzelnen mRNA codiert wird. Es ist an mehreren Funktionen beteiligt, wie z. B. Endozytose, Hirnentwicklung und Knochengewebsbildung. Das Protein ist häufig in der kortikalen Platte der unreifen Hirnrinde und der hämopoietischen Matrix des Knochenmarks vorhanden. Daher wurde postuliert, dass es an der Entwicklung des Gewebes beteiligt ist. Seine genaue Bedeutung ist jedoch noch unklar.Spezifikation
Gehäuse P02765 | |
0,2 ng/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
197 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.205 bis 50 ng/ml | |
0.2 bis 50 ng/ml | |
Biotin | |
Kinase und Inhibitoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Fetuin A. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
A2HS, AHS, FETUA, HSGA | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl | |
PRO2743, A2HS, AHS, FETUA, HSGA | |
1 Std 20 Min |