Learn More
Ascorbyl Palmitate, TRC
Artikelnummer. 17920715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17920715 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17920715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA78702025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ascorbyl Palmitate
CAS 137-66-6
Summenformel C22 H38 O7
Menge 25 g
Synonym L-Ascorbic acid, 6-palmitate (8CI), Palmitic acid, 6-ester with ascorbic acid (6CI,7CI), 6-Hexadecanoyl-L-ascorbic acid, 6-Monopalmitoyl-L-ascorbate, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, 6-O-Palmitoylascorbic acid, 6-Palmitate-L-ascorbic acid, 6-Palmitoylascorbic acid, AP, Ascorbic acid 6-palmitate, Ascorbic acid palmitate, Ascorbic palmitate, Ascorboyl palmitate, Ascorbyl 6-palmitate, Ascorbyl monopalmitate, Ascorbyl palmitate, Ascorbylpalmitic acid, Cetyl ascorbate, E 304, Grindox 562, L-Ascorbyl 6-palmitate, L-Ascorbyl monopalmitate, L-Ascorbyl palmitate, NSC 402451, Ondascora, Palmitoyl L-ascorbic acid, Quicifal, VCP 10, Vcpal
InChI-Formel InChI=1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O
IUPAC-Name [(2 S)-2-[(2 R)-3,4 -Dihydroxy-5 -Oxo-2 H-Furan-2-yl]-2 -Hydroxyethyl] hexadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 414.53
Formelmasse 414.2618