Learn More
Ascorbinsäure, feines Pulver, 200 bis 325 Mesh, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ascorbinsäure |
| Netzgröße | 200 bis 325-Netz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 1 kg |
| Relative Dichte | 1 l = 1.65 kg |
| Formelmasse | 176.12 |
| Güte | FCC/USP |
| Physikalische Form | Feines Pulver |