Learn More
Ascorbinsäure, feines Pulver, 200 bis 325 Mesh, in mehreren Pharmakopöen monographiert, U.S.P., J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ascorbinsäure |
| Netzgröße | 200 bis 325 Mesh |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Menge | 500 g |
| Relative Dichte | 1 l = 1.65 kg |
| Formelmasse | 176.12 |
| Güte | Multi-Kompendium/USP |
| Physikalische Form | Feines Pulver |