Learn More
Ascorbinsäure, feingranular, 20 bis 80 Mesh, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15597874 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
125 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
125 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15597874
Marke: Avantor J.T.Baker 093805
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 50-81-7
Summenformel C6H8O6
Molekulargewicht (g/mol) 176.12
MDL-Nummer MFCD00064328
InChI-Schlüssel CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
Synonym L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
PubChem CID 54670067
ChEBI CHEBI:29073
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-on
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ascorbinsäure
Netzgröße 20 bis 80-Netz
Verpackung Poly-Flasche
Menge 125 g
Relative Dichte 1 l = 1.65 kg
Formelmasse 176.12
Güte FCC/USP
Physikalische Form Feines Granulat