Learn More
Ascorbinsäure, Kristallpulver, 20 bis 200 Mesh, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Catalog Number 15557874
450.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
(2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-Eins
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
L-Ascorbinsäure, Ascorbinsäure, L-Ascorbat, Ascorbat, L+-Ascorbinsäure, Cevitaminsäure, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
(2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-2H-Furan-5-Eins
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Chemischer Name oder Material Ascorbinsäure
Netzgröße 20 bis 200-Netz
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Relative Dichte 1 l = 1.65 kg
Formelmasse 176.12
Güte FCC/USP
Physikalische Form Kristallpulver