Learn More
Ascorbinsäure, ACS-Reagenzqualität, Ricca Chemical
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ascorbic Acid |
| CAS | 50-81-7 |
| CAS Min. % | 98.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Weiß |
| Verpackung | Weiße Poly-Weitmundflasche |
| Summenformel | C6H8O6 |
| MDL-Nummer | MFCD00064328 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin |
| Mehr anzeigen |