missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASC 67131, TRC

Artikelnummer. 30179089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30179089 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30179089 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA101260100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 697298-57-0
Summenformel C9 H22 N O4 P S2
Molekulargewicht (g/mol) 303.38
Synonym Phosphoramidothioic acid, [2-(methylsulfonyl)ethyl]-, O-ethyl S-(1-methylpropyl) ester (9CI), ASC 67131
IUPAC-Name N-[Butan-2-Ylsulfanyl(Ethoxy)Phosphoryl]-2-MethylsulfonyleThamin
SMILES CCOP(=O)(NCCS(=O)(=O)C)SC(C)CC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fosthiazate metabolite 1 ASC-67131
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C9H22NO4PS2/c1-5-9(3)16-15(11,14-6-2)10-7-8-17(4,12)13/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,10,11)
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 100 mg
Formelmasse 303.0728
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.