Beschreibung
Universalaufsatz AS 4000.1
Für alle Arten von Gefässen. Stufenlos einstellbare Spannwalzen ermöglichen universelle Anpassung an die Gefässe. Masse (B/T/H) 470/447/135mm, Aufstellfläche 380/410mm, Gewicht 3.200 g. Lieferumfang: 1 x Basishalterung, 6 x Spannwalze, 12 x Befestigungsschraube
Halteklammernaufnahme AS 4000.2
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt, mit M4 Gewinde (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten). Masse (B/T/H) 470/440/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 2.650 g, Kapazität (Anzahl Halteklammern (Volumen): 50 x AS 2.1 (25mL), 48 x AS 2.2 (50mL), 25 x AS 2.3 (100mL), 16 x AS 2.4 (250mL), 12 x AS 2.5 (500mL)
Schalenaufsatz AS 4000.3
Zum sanften Schütteln im niederen Drehzahlbereich, z.B. von Zellkulturen oder Nährmedien in Petrischalen, Kulturflaschen und ähnlichen Gefässen mit tiefliegendem Schwerpunkt. Mit integrierter Antirutschfolie. Masse (B/T/H) 470/444/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 800 g
Typ: Halteklammernaufnahme AS 4000.2
Für alle Arten von Gefässen. Stufenlos einstellbare Spannwalzen ermöglichen universelle Anpassung an die Gefässe. Masse (B/T/H) 470/447/135mm, Aufstellfläche 380/410mm, Gewicht 3.200 g. Lieferumfang: 1 x Basishalterung, 6 x Spannwalze, 12 x Befestigungsschraube
Halteklammernaufnahme AS 4000.2
Zum Schütteln von Kolben, Erlenmeyer-Kolben und Flaschen mit kreisrundem Querschnitt, mit M4 Gewinde (Halteklammern nicht im Lieferumfang enthalten). Masse (B/T/H) 470/440/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 2.650 g, Kapazität (Anzahl Halteklammern (Volumen): 50 x AS 2.1 (25mL), 48 x AS 2.2 (50mL), 25 x AS 2.3 (100mL), 16 x AS 2.4 (250mL), 12 x AS 2.5 (500mL)
Schalenaufsatz AS 4000.3
Zum sanften Schütteln im niederen Drehzahlbereich, z.B. von Zellkulturen oder Nährmedien in Petrischalen, Kulturflaschen und ähnlichen Gefässen mit tiefliegendem Schwerpunkt. Mit integrierter Antirutschfolie. Masse (B/T/H) 470/444/25mm, Aufstellfläche 430/430mm, Gewicht 800 g
Typ: Halteklammernaufnahme AS 4000.2
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Halteklammernaufsatz |
| Abmessungen (L x B x H) | 470 x 440 x 25 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schütteln von Kolben, Erlenmeyerkolben und Flaschen mit rundem Querschnitt |