Beschreibung
Typ: Siebspanneinheit standard für Analysensiebe φ 305mm (nur AS 300)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spannvorrichtungen |
| Durchmesser (metrisch) | 315 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockensiebung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Analyse-Siebschüttler AS 300 |
| Verpackungsmenge | Je 1 |